5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyd 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
121460010 121460050 121460250
ACRO121460010EA 714 DKK
ACRO121460010 ACRO121460050 ACRO121460250
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyd 98%
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyd
Formel: C₆H₆O₃
Kogepunkt: 114…116 °C (1 mmHg)
Smeltepunkt: 30…34 °C
Massefylde: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 79 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00003234
CAS-nummer: 67-47-0
EINECS: 200-654-9
Merck Index: 13,04857
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to white to yellow to orange to brown Liquid or crystalline powder and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 28 to 34 °C
GC ≥99.50 %