5-Methyl-2-furaldehyd 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
159920250
159921000
ACRO159920250EA
276
DKK
ACRO159920250
ACRO159921000
5-Methyl-2-furaldehyd 98+%
5-Methyl-2-furaldehyd
Formel:
C₆H₆O₂ Kogepunkt: 89 °C (1013 hPa) Massefylde: 1,1 g/cm³ Flammepunkt: 72 °C |
MDL Number:
MFCD00003232 CAS-nummer: 620-02-0 EINECS: 210-622-6 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear yellow to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5290 to 1.5320 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |
Acid value | ≤10 mg KOH/g |