5-Nitro-2-furaldehyd ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A10618.06 A10618.14 A10618.18
A10618.06EA 401 DKK
A10618.06 A10618.14 A10618.18
5-Nitro-2-furaldehyd ≥99%
5-Nitro-2-furaldehyd
Purity: 99% CAS No.: 698-63-5 Molecular Formula: C5H3NO4 Formula Weight: 141.09 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.5900 Melting Point: 34-38° Boiling Point: 228° Beilstein Reference: 120539 MDL No.: MFCD00003230
Formel: C₅H₃NO₄
Kogepunkt: 228 °C
Smeltepunkt: 34…38 °C
Massefylde: 1,349
Flammepunkt: 33 °C (91 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003230
CAS-nummer: 698-63-5
EINECS: 211-816-3
UN nummer: 1325
ADR: 4.1,III