5-Brom-2-furaldehyd 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
329520100 329520010
ACRO329520100EA 889 DKK
ACRO329520100 ACRO329520010
5-Brom-2-furaldehyd 97%
5-Brom-2-furaldehyd
Formel: C₅H₃BrO₂
Kogepunkt: 201 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 80…85 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00159501
CAS-nummer: 1899-24-7
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to yellow to light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 80 to 85 °C
GC ≥96.0 %