1,3-Dithian 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
169510050
169510250
169511000
ACRO169510050EA
435
DKK
ACRO169510050
ACRO169510250
ACRO169511000
1,3-Dithian 97%
1,3-Dithian
Formel:
C₄H₈S₂ Molekylvægt: 120.24 g/mol Smeltepunkt: 49…54 °C Massefylde: 1.36 Flammepunkt: 90 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006654 CAS-nummer: 505-23-7 EINECS: 208-006-7 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to light beige Powder or crystals or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 49 to 54 °C |
GC | ≥96.0 % |