Propylencarbonat 99.5%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Propylene glycol carbonate, 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one, Carbonic acid propylene glycol ester
131560025 131565000 131560010 131560100
ACRO131560025EA 1110 DKK
ACRO131560025 ACRO131565000 ACRO131560010 ACRO131560100
Propylencarbonat 99.5%
Propylencarbonat
Formel: C₄H₆O₃
Molekylvægt: 102.09 g/mol
Kogepunkt: 240…243 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –49 °C
Massefylde: 1.204 g/cm³
Flammepunkt: 116 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005385
CAS-nummer: 108-32-7
EINECS: 203-572-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤40 APHA