Fluoresceine dinatrium salt Reag. Ph. Eur., Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.03887.0050 1.03887.0250
1.03887.0050EA 643 DKK
1.03887.0050 1.03887.0250
Fluoresceine dinatrium salt Reag. Ph. Eur., Supelco®
Fluoresceine dinatrium salt
Formel: C₂₀H₁₀Na₂O₅
Smeltepunkt: > 300 °C
Massefylde: 1,601 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00167039
CAS-nummer: 518-47-8
EINECS: 208-253-0
Merck Index: 13,04185
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=949f2473a2f0c6f8d00fd80ca2f80b730bc8076a&vid=fe174603ab8c1727364c1e09d665a1ad5a6d9106&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 500 g/l (20 °C)
Melting Point 300 °C
Molar Mass 376.27 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
pH 8.3 (10 g/l, H2O, 20 °C)