Dibenzofuran ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A16521.14
A16521.18
A16521.22
A16521.14EA
782
DKK
A16521.14
A16521.18
A16521.22
Dibenzofuran ≥98%
Dibenzofuran
Purity: 98%
CAS No.: 132-64-9
Molecular Formula: C12H8O
Formula Weight: 168.20
Flash Point: 130°(266°F)
Melting Point: 78-83°
Boiling Point: 287-289°
Beilstein Reference: 121100
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00004968
Formel:
C₁₂H₈O Kogepunkt: 287…289 °C Smeltepunkt: 78…83 °C Massefylde: 1,3 Flammepunkt: 130 °C (266 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004968 CAS-nummer: 132-64-9 EINECS: 205-071-3 ADR: 9,III |