2-Ethyl-9,10-anthraquinon for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Ethylanthracene-9,10-dione, 2-Ethylanthraquinone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21934.0100 8.21934.0250
8.21934.0100EA 468 DKK
8.21934.0100 8.21934.0250
2-Ethyl-9,10-anthraquinon for synthesis, Sigma-Aldrich®
2-Ethyl-9,10-anthraquinon
Formel: C₁₆H₁₂O₂
Molekylvægt: 236.27 g/mol
Kogepunkt: 415
Smeltepunkt: 107…110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001237
CAS-nummer: 84-51-5
EINECS: 201-535-4
UN nummer: 3077
ADR: 9 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 0.0007 g/l (20 °C)
Melting Point 107 - 110 °C
Molar Mass 236.26 g/mol
Bulk Density 650 kg/m3
Boiling Point 180 - 190 °C
Vapor Pressure 0.00056 hPa (70 °C)
Flash Point 210 °C
Ignition Point 485 °C
Hill Formula C16H12O2