Fluoren ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L02124.14 L02124.22 L02124.36
L02124.14EA 317 DKK
L02124.14 L02124.22 L02124.36
Fluoren ≥98%
Fluoren
Purity: 98+% CAS No.: 86-73-7 Molecular Formula: C13H10 Formula Weight: 166.22 Flash Point: 151°(303°F) Melting Point: 113-117° Boiling Point: 295° Beilstein Reference: 1363491 Merck Reference: 14,4155 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00001111
Formel: C₁₃H₁₀
Kogepunkt: 295 °C
Smeltepunkt: 113…117 °C
Massefylde: 1,202
Flammepunkt: 151 °C (303 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001111
CAS-nummer: 86-73-7
EINECS: 201-695-5
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,4155