1,4-Dihydroxy-9,10-anthraquinon zS, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1,4-Dihydroxyanthracene-9,10-dione, Quinizarin, 1,4-Dihydroxyanthraquinone
MQ200
8.20259.0005 8.20259.0250
8.20259.0005EA 251 DKK
8.20259.0005 8.20259.0250
1,4-Dihydroxy-9,10-anthraquinon zS, Sigma-Aldrich®
1,4-Dihydroxy-9,10-anthraquinon
Formel: C₁₄H₈O₄
Molekylvægt: 240.22 g/mol
Kogepunkt: 465
Smeltepunkt: 202
Massefylde: 1.278 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001209
CAS-nummer: 81-64-1
EINECS: 201-368-7
Merck Index: 12,08250
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility  - 1 g/l (20 °C)
Melting Point 195 - 198 °C
Molar Mass 240.21 g/mol
Bulk Density 350 kg/m3
Boiling Point 450 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (197 °C)
Flash Point 222 °C