1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinon 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Dantron, Danthron, 1,8-Dihydroxyanthraquinone
A12001.22 A12001.36
A12001.22EA 601 DKK
A12001.22 A12001.36
1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinon 95%
1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinon
Purity: 95% CAS No.: 117-10-2 Molecular Formula: C14H8O4 Formula Weight: 240.21 Melting Point: 191-193° subl. Beilstein Reference: 2054727 Merck Reference: 14,2815 MDL No.: MFCD00001211
Formel: C₁₄H₈O₄
Molekylvægt: 240.22 g/mol
Smeltepunkt: 193…196 °C (subl.)
Massefylde: 1.537 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: >200 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001211
CAS-nummer: 117-10-2
EINECS: 204-173-5
Merck Index: 13,02841