1,4-Diamino-9,10-anthraquinon zS, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,4-Diaminoanthraquinone
MQ200
8.42128.0025 8.42128.0100
8.42128.0025EA 640 DKK
8.42128.0025 8.42128.0100
1,4-Diamino-9,10-anthraquinon zS, Sigma-Aldrich®
1,4-Diamino-9,10-anthraquinon
Formel: C₁₄H₁₀N₂O₂
Molekylvægt: 238.25 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001224
CAS-nummer: 128-95-0
EINECS: 204-922-6