9,10-Anthraquinon 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
104930010 104932500 104930500
104930010.EA 904 DKK
104930010. 104932500. 104930500.
9,10-Anthraquinon 98%
9,10-Anthraquinon
Formel: C₁₄H₈O₂
Kogepunkt: 379…381 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 283…288 °C
Massefylde: 1,419 to 1.438 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 185 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001188
CAS-nummer: 84-65-1
EINECS: 201-549-0
Merck Index: 13,00692
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow-green to tan to khaki Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 283 to 288 °C
HPLC ≥97.5 %