9,10-Phenanthrenquinon for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Phenanthrene-9,10-dione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07564.0025 8.07564.0100
8.07564.0025EA 600 DKK
8.07564.0025 8.07564.0100
9,10-Phenanthrenquinon for synthesis, Sigma-Aldrich®
9,10-Phenanthrenquinon
Formel: C₁₄H₈O₂
Molekylvægt: 208.22 g/mol
Kogepunkt: 360
Smeltepunkt: 203…206 °C
Massefylde: 1.4045 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001163
CAS-nummer: 84-11-7
EINECS: 201-515-5
UN nummer: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,07355
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 7.5 mg/l (25 °C)
Melting Point 203 - 206 °C
Molar Mass 208.21 g/mol
Bulk Density 350 kg/m3
Boiling Point 360 °C
Flash Point 245 °C
Ignition Point 630 °C DIN 51794