9,10-Phenanthrenquinon 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Phenanthrene-9,10-dione
A11762.06 A11762.14 A11762.22
A11762.06EA 402 DKK
A11762.06 A11762.14 A11762.22
9,10-Phenanthrenquinon 95%
9,10-Phenanthrenquinon
Purity: 95% CAS No.: 84-11-7 Molecular Formula: C14H8O2 Formula Weight: 208.22 Flash Point: 245°(473°F) Melting Point: 207-212° Boiling Point: 360° Beilstein Reference: 608838 Merck Reference: 14,7213 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00001163
Formel: C₁₄H₈O₂
Molekylvægt: 208.22 g/mol
Kogepunkt: >360 °C
Smeltepunkt: 207…212 °C
Massefylde: 1.405
Flammepunkt: 245 °C (473 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001163
CAS-nummer: 84-11-7
EINECS: 201-515-5
UN nummer: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,07355