9,10-Phenanthrenquinon 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Phenanthrene-9,10-dione
168790250 168791000
ACRO168790250EA 608 DKK
ACRO168790250 ACRO168791000
9,10-Phenanthrenquinon 95%
9,10-Phenanthrenquinon
Formel: C₁₄H₈O₂
Molekylvægt: 208.22 g/mol
Kogepunkt: 360
Smeltepunkt: 201…211 °C
Flammepunkt: 245 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001163
CAS-nummer: 84-11-7
EINECS: 201-515-5
Merck Index: 12,07355
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 203 to 211 °C
HPLC ≥94 %