9-Fluorenon 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
119201000 119205000 119200025
ACRO119201000EA 309 DKK
ACRO119201000 ACRO119205000 ACRO119200025
9-Fluorenon 99+%
9-Fluorenon
Formel: C₁₃H₈O
Kogepunkt: 342 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 81…85 °C
Massefylde: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 163 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001141
CAS-nummer: 486-25-9
EINECS: 207-630-7
UN nummer: 3077
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 85 °C
GC ≥99.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure