Dibenzosuberon ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A18405.14 A18405.22
A18405.14EA 398 DKK
A18405.14 A18405.22
Dibenzosuberon ≥97%
Dibenzosuberon
Purity: 97% CAS No.: 1210-35-1 Molecular Formula: C15H12O Formula Weight: 208.26 Flash Point: 200°(392°F) Refractive Index: 1.6340 Melting Point: 32-34° Boiling Point: 147-149°/0.3mm Beilstein Reference: 1454355 MDL No.: MFCD00003587
Formel: C₁₅H₁₂O
Kogepunkt: 147…149 °C (0,3 mmHg)
Smeltepunkt: 32…34 °C
Massefylde: 1,156
Flammepunkt: 200 °C (392 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003587
CAS-nummer: 1210-35-1
EINECS: 214-912-3