1,5-Dichlor-9,10-anthraquinon 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,5-Dichloroanthraquinone
A19534.18 A19534.30
A19534.18EA 570 DKK
A19534.18 A19534.30
1,5-Dichlor-9,10-anthraquinon 96%
1,5-Dichlor-9,10-anthraquinon
Purity: 96% CAS No.: 82-46-2 Molecular Formula: C14H6Cl2O2 Formula Weight: 277.11 Melting Point: 245-249° Beilstein Reference: 402592
Formel: C₁₄H₆Cl₂O₂
Kogepunkt: 401 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 245…249 °C
Massefylde: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001190
CAS-nummer: 82-46-2
EINECS: 201-424-0