2,7-Dibromo-9-fluorenone 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,7-Dibromo-9H-fluoren-9-one
H25919.06 H25919.03
H25919.06EA 1280 DKK
H25919.06 H25919.03
2,7-Dibromo-9-fluorenone 96%
2,7-Dibromo-9-fluorenone
Purity: 96% CAS No.: 14348-75-5 Molecular Formula: C13H6Br2O Formula Weight: 337.99 Melting Point: 195-196° MDL No.: MFCD00010790
Formel: C₁₃H₆Br₂O
Molekylvægt: 338 g/mol
Smeltepunkt: 195…196 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010790
CAS-nummer: 14348-75-5