1-Phenylpiperazin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
N-Phenylpiperazine
A12610.14
A12610.22
A12610.36
A12610.14EA
416
DKK
A12610.14
A12610.22
A12610.36
1-Phenylpiperazin ≥98%
1-Phenylpiperazin
Purity: 98+%
CAS No.: 92-54-6
Molecular Formula: C10H14N2
Formula Weight: 162.24
Flash Point: 141°(286°F)
Refractive Index: 1.5880
Melting Point: 17-19°
Boiling Point: 285-286°
Beilstein Reference: 132157
UN No.: 2927
MDL No.: MFCD00005957
Formel:
C₁₀H₁₄N₂ Molekylvægt: 162.23 g/mol Kogepunkt: 285…286 °C Smeltepunkt: 17…19 °C Massefylde: 1.064 Flammepunkt: 141 °C (286 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00005957 CAS-nummer: 92-54-6 EINECS: 202-165-6 UN nummer: 2927 ADR: 6.1 II |