Barbitursyre
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: N,N'-Malonylurea, 2,4,6-Trihydroxypyrimidine
4927.1 4927.2
ROTH4927.1EA 0 DKK
ROTH4927.1 ROTH4927.2
Barbitursyre
Barbitursyre
Formel: C₄H₄N₂O₃
Molekylvægt: 128.09 g/mol
Kogepunkt: 441
Smeltepunkt: 250…252 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006666
CAS-nummer: 67-52-7
EINECS: 200-658-0
Merck Index: 13,00966