Barbitursyre zS, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: N,N'-Malonylurea, 2,4,6-Trihydroxypyrimidine
MQ200
8.00133.0100 8.00133.0250
8.00133.0100EA 432 DKK
8.00133.0100 8.00133.0250
Barbitursyre zS, Sigma-Aldrich®
Barbitursyre
Formel: C₄H₄N₂O₃
Molekylvægt: 128.09 g/mol
Kogepunkt: 441
Smeltepunkt: 250…252 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006666
CAS-nummer: 67-52-7
EINECS: 200-658-0
Merck Index: 13,00966
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 11.45 g/l (25 °C)
Melting Point 250 - 252 °C (decomposition)
Molar Mass 128.08 g/mol
Bulk Density 720 kg/m3
pH 2 - 3 (50 g/l, H2O, 60 °C)