1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A14003.22
A14003.36
A14003.22EA
580
DKK
A14003.22
A14003.36
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan ≥98%
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan
Purity: 98%
CAS No.: 280-57-9
Molecular Formula: C6H12N2
Formula Weight: 112.17
Flash Point: 62°(143°F)
Odour: Amine-like
Boiling Point: 174-176°
Beilstein Reference: 103618
Merck Reference: 14,9669
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00006689
Formel:
C₆H₁₂N₂ Kogepunkt: 174…176 °C Smeltepunkt: 155…160 °C Massefylde: 1,140 Flammepunkt: 62 °C (143 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006689 CAS-nummer: 280-57-9 EINECS: 205-999-9 UN nummer: 1325 ADR: 4.1,II Merck Index: 14,9669 |