1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
112471000 112475000 112470025 112470250
ACRO112471000EA 458 DKK
ACRO112471000 ACRO112475000 ACRO112470025 ACRO112470250
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan 97%
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan
Formel: C₆H₁₂N₂
Kogepunkt: 174 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 155…160 °C
Massefylde: 1,14 g/cm³
Flammepunkt: 62 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006689
CAS-nummer: 280-57-9
EINECS: 205-999-9
UN nummer: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,09801
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2.0 % (K.F.)
GC ≥96.0 %