Octamethylcyclotetrasiloxan 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
216470250 216471000 216475000
ACRO216470250EA 287 DKK
ACRO216470250 ACRO216471000 ACRO216475000
Octamethylcyclotetrasiloxan 98%
Octamethylcyclotetrasiloxane
Formel: [-Si(CH₃)₂O-]₄
Kogepunkt: 175…176 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 17…18 °C
Massefylde: 0,956 g/cm³
Flammepunkt: 56 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003269
CAS-nummer: 556-67-2
EINECS: 209-136-7
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 12,06843
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.3970 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %