Hexamethylcyclotrisiloxan 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,2,4,4,6,6-Hexamethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinane
216460250 216461000 216465000
ACRO216460250EA 268 DKK
ACRO216460250 ACRO216461000 ACRO216465000
Hexamethylcyclotrisiloxan 98%
Hexamethylcyclotrisiloxane
Formel: C₆H₁₈O₃Si₃
Kogepunkt: 134 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 63…67 °C
Massefylde: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 35 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005943
CAS-nummer: 541-05-9
EINECS: 208-765-4
UN nummer: 1325
ADR: 4.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to white Crystalline chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 67 °C
GC ≥97.5 %