3-Methyl-2-cyclohexen-1-one ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Methyl-2-cyclohexenone, 3-Methylcyclohex-2-enone
A15704.09 A15704.14 A15704.18 A15704.22
A15704.09EA 943 DKK
A15704.09 A15704.14 A15704.18 A15704.22
3-Methyl-2-cyclohexen-1-one ≥98%
3-Methyl-2-cyclohexen-1-one
Purity: 98% CAS No.: 1193-18-6 Molecular Formula: C7H10O Formula Weight: 110.15 Flash Point: 68°(154°F) Refractive Index: 1.4940 Odour: Pleasant Boiling Point: 199-200° Beilstein Reference: 1560601 MDL No.: MFCD00001581
Formel: C₇H₁₀O
Molekylvægt: 110.16 g/mol
Kogepunkt: 199…200 °C
Smeltepunkt: 198…199 °C
Massefylde: 0.971
Flammepunkt: 68 °C (154 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001581
CAS-nummer: 1193-18-6
EINECS: 214-769-7
UN nummer: 1224
ADR: 3 III