3-Methyl-2-cyclohexen-1-one 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
126660100 126660010 126660500
ACRO126660100EA 690 DKK
ACRO126660100 ACRO126660010 ACRO126660500
3-Methyl-2-cyclohexen-1-one 98%
3-Methyl-2-cyclohexen-1-one
Formel: C₇H₁₀O
Kogepunkt: 199…200 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –21 °C
Massefylde: 0,97 g/cm³
Flammepunkt: 74 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001581
CAS-nummer: 1193-18-6
EINECS: 214-769-7
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4935 to 1.4955 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %