cis-Cycloocten 95% stabilised
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (Z)-Cyclooctene
154860010 154862500 154860025
ACRO154860010EA 1690 DKK
ACRO154860010 ACRO154862500 ACRO154860025
cis-Cycloocten 95% stabilised
cis-Cyclooctene
Formel: C₈H₁₄
Molekylvægt: 110.2 g/mol
Kogepunkt: 145…146 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –16 °C
Massefylde: 0.84 g/cm³
Flammepunkt: 25 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001753
CAS-nummer: 931-87-3
EINECS: 213-243-4
UN nummer: 3295
ADR: 3 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4680 to 1.4710 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Stabilizer 100 to 200 ppm irganox 1076 FD