2-Cyclopenten-1-one 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Cyclopentenone, Cyclopenten-2-one, Cyclopent-2-enone
111570050 111570250 111571000
ACRO111570050EA 488 DKK
ACRO111570050 ACRO111570250 ACRO111571000
2-Cyclopenten-1-one 98%
2-Cyclopenten-1-one
Formel: C₅H₆O
Molekylvægt: 82.1 g/mol
Kogepunkt: 150 °C (760 mmHg)
Massefylde: 0.98 g/cm³
Flammepunkt: 42 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00001401
CAS-nummer: 930-30-3
EINECS: 213-213-0
UN nummer: 1224
ADR: 3 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4800 to 1.4830 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
UV at 280 nm A: ≤0.04