2-Cyclohexen-1-on ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A15435.22
A15435.14
A15435.36
A15435.22EA
1790
DKK
A15435.22
A15435.14
A15435.36
2-Cyclohexen-1-on ≥97%
2-Cyclohexen-1-on
Purity: 97%
CAS No.: 930-68-7
Molecular Formula: C6H8O
Formula Weight: 96.13
Flash Point: 56°(132°F)
Refractive Index: 1.4880
Melting Point: -53°
Boiling Point: 167-169°
Beilstein Reference: 1280477
UN No.: 2929
MDL No.: MFCD00001577
Formel:
C₆H₈O Kogepunkt: 167…169 °C Smeltepunkt: –53 °C Massefylde: 0,993 Flammepunkt: 56 °C (132 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00001577 CAS-nummer: 930-68-7 EINECS: 213-223-5 UN nummer: 2929 ADR: 6.1,II |