Perfluoro-1,2-dimethylcyclobutan ≥97% remainder 1,3-isomer
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1,1,2,2,3,4-Hexafluor-3,4-bis(trifluormethyl)cyclobutan
L16757.14 L16757.22
L16757.14EA 804 DKK
L16757.14 L16757.22
Perfluoro-1,2-dimethylcyclobutan ≥97% remainder 1,3-isomer
Perfluoro-1,2-dimethylcyclobutan
Purity: 97% CAS No.: 2994-71-0 Molecular Formula: C6F12 Formula Weight: 300.05 Refractive Index: 1.2540 Melting Point: -32° Boiling Point: 45° MDL No.: MFCD00013737
Formel: C₆F₁₂
Molekylvægt: 300.05 g/mol
Kogepunkt: 45 °C
Smeltepunkt: –32 °C
Massefylde: 1.620
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013737
CAS-nummer: 2994-71-0
EINECS: 221-065-3