1-Cyclohexylethanol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
B20363.06
B20363.14
B20363.06EA
1280
DKK
B20363.06
B20363.14
1-Cyclohexylethanol ≥98%
1-Cyclohexylethanol
Purity: 98%
CAS No.: 1193-81-3
Molecular Formula: C8H16O
Formula Weight: 128.22
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.4650
Boiling Point: 188-190°
MDL No.: MFCD00001475
Formel:
C₈H₁₆O Kogepunkt: 188…190 °C Massefylde: 0,92 Flammepunkt: 73 °C (163 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00001475 CAS-nummer: 1193-81-3 EINECS: 214-780-7 |