2-Methyl-1,3-cyclohexandion
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10007138-1 10007138-10 10007138-5
CAYM10007138-1EA 442 DKK
CAYM10007138-1 CAYM10007138-10 CAYM10007138-5
2-Methyl-1,3-cyclohexandion
2-Methyl-1,3-cyclohexanedione
Formel: C₇H₁₀O₂
Kogepunkt: 100…102 °C (8 mmHg)
Smeltepunkt: 206…209 °C
Massefylde: 1,313 g/cm³ (–150.15 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001587
CAS-nummer: 1193-55-1
EINECS: 214-773-9