Cyclohexan HPLC
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
H26081.AU H26081.0F
H26081.AUEA 1220 DKK
H26081.AU H26081.0F
Cyclohexan HPLC
Cyclohexane
Formel: C₆H₁₂
Molekylvægt: 84.16 g/mol
Kogepunkt: 81
Smeltepunkt: 7
Massefylde: 0.7785 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –18 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003814
CAS-nummer: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN nummer: 1145
ADR: 3 II
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM