myo-Inositol, Millipore®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: i-Inositol, D-Myo-Inositol, rel-(1R,2r,3S,4R,5s,6S)-Cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, Inositol
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.04507.0050 1.04507.0250
1.04507.0050EA 361 DKK
1.04507.0050 1.04507.0250
myo-Inositol, Millipore®
myo-Inositol
Formel: C₆H₁₂O₆
Molekylvægt: 180.16 g/mol
Kogepunkt: 291
Smeltepunkt: 210
Massefylde: 1.752 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00077932
CAS-nummer: 87-89-8
EINECS: 201-781-2
Merck Index: 13,05001