Dicyclohexylamin 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
181050025 181050050 181055000 181051000
ACRO181050025EA 1050 DKK
ACRO181050025 ACRO181050050 ACRO181055000 ACRO181051000
Dicyclohexylamin 99+%
Dicyclohexylamin
Formel: C₁₂H₂₃N
Kogepunkt: 256 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –2 °C
Massefylde: 0,91 g/cm³
Flammepunkt: 103 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011658
CAS-nummer: 101-83-7
EINECS: 202-980-7
UN nummer: 2565
ADR: 8,III
Merck Index: 13,03122
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4850 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %