1,3-Cyclooctadien ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Cycloocta-1,3-diene
L10516.14 L10516.06
L10516.14EA 1220 DKK
L10516.14 L10516.06
1,3-Cyclooctadien ≥97%
1,3-Cyclooctadiene
Purity: 97% CAS No.: 1700-10-3 Molecular Formula: C8H12 Formula Weight: 108.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 24°(75°F) Refractive Index: 1.4930 Odour: Characteristic Melting Point: -53° Boiling Point: 142-144° Beilstein Reference: 1901033 UN No.: 2520 MDL No.: MFCD00001751
Formel: C₈H₁₂
Molekylvægt: 108.18 g/mol
Kogepunkt: 142…144 °C
Smeltepunkt: –53 °C
Massefylde: 0.869
Flammepunkt: 24 °C (75 °F)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00001751
CAS-nummer: 1700-10-3
EINECS: 216-929-1
UN nummer: 2520
ADR: 3 III