p-Benzoquinon, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ100
12309-100G 12309-25G
12309-100GEA 4750 DKK
12309-100G 12309-25G
p-Benzoquinon, Supelco®
p-Benzoquinon
Formel: C₆H₄O₂
Kogepunkt: ∼174 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 112…114 °C
Massefylde: 1,318 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 77 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001591
CAS-nummer: 106-51-4
EINECS: 203-405-2
UN nummer: 2587
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,08259
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c5ff55bf47f3fbb18431bc9082a0a80a544544d&vid=4fb17acee77decda477147951df6c144f29f6ec4&prid=web&clid=SAPDAM