2,3-Dichlor-5,6-dicyan-p-benzochinon 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: DDQ, 2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone, 2,3-Dichloro-5,6-dicyanoquinone, 4,5-Dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diene-1,2-dicarbonitrile
113300100 113301000 113305000
ACRO113300100EA 369 DKK
ACRO113300100 ACRO113301000 ACRO113305000
2,3-Dichlor-5,6-dicyan-p-benzochinon 98%
2,3-Dichlor-5,6-dicyan-p-benzochinon
Formel: C₈Cl₂N₂O₂
Kogepunkt: 396 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 210…217 °C
Massefylde: 1,713 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00001593
CAS-nummer: 84-58-2
EINECS: 201-542-2
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03088
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow to orange Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 210 to 217 °C
Titration Iodometric ≥97.5 %
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 80 °C, 2 h, 40 mmHg) (vacuum)
Sulfated ash ≤0.2 % (600 °C)
Specific absorbance A (1%/1cm) ≥1800 (at lambda max.)