Cyanocobalamin, Millipore®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.24592.0100 1.24592.1000
1.24592.0100EA 334 DKK
1.24592.0100 1.24592.1000
Cyanocobalamin, Millipore®
Vitamin B12 (cyanocobalamin)
Formel: C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P
Smeltepunkt: 320 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00151092
CAS-nummer: 68-19-9
EINECS: 200-680-0
Merck Index: 12,10152