2,3-Dimethylquinoxalin 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
116780050 116780250
ACRO116780050EA 253 DKK
ACRO116780050 ACRO116780250
2,3-Dimethylquinoxalin 97%
2,3-Dimethylquinoxalin
Formel: C₁₀H₁₀N₂
Kogepunkt: 125…130 °C (1,5 mmHg)
Smeltepunkt: 102…107 °C
Massefylde: 1,226 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: >100 °C
MDL Number: MFCD00006728
CAS-nummer: 2379-55-7
EINECS: 219-162-0
UN nummer: 2811
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 102 to 107 °C
GC ≥96.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Ammonium (NH4) ≤0.003 %
Barium (Ba) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.003 %
Magnesium (Mg) ≤0.02 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.1 %
Strontium (Sr) ≤0.1 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.01 % (in dilute HCl)