5-Methylquinoxalin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Purity: 98%
CAS No.: 13708-12-8
Molecular Formula: C9H8N2
Formula Weight: 144.18
Flash Point:
Formel:
C₉H₈N₂ Kogepunkt: 119…121 °C (15 mmHg) Smeltepunkt: 20…21 °C Massefylde: 1,12 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00012335 CAS-nummer: 13708-12-8 EINECS: 237-246-5 |