2,3-Dichlorquinoxalin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A11734.06 A11734.14
A11734.06EA 598 DKK
A11734.06 A11734.14
2,3-Dichlorquinoxalin ≥98%
2,3-Dichlorquinoxalin
Purity: 98% CAS No.: 2213-63-0 Molecular Formula: C8H4Cl2N2 Formula Weight: 199.04 Odour: Odourless Melting Point: 151-155° Beilstein Reference: 126076 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006720
Formel: C₈H₄Cl₂N₂
Kogepunkt: 301 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 151…155 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006720
CAS-nummer: 2213-63-0
EINECS: 218-667-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III