2,3-Dichlorquinoxalin 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
330830100 330830250
ACRO330830100EA 600 DKK
ACRO330830100 ACRO330830250
2,3-Dichlorquinoxalin 97%
2,3-Dichlorquinoxalin
Formel: C₈H₄Cl₂N₂
Kogepunkt: 301 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 150…155 °C
MDL Number: MFCD00006720
CAS-nummer: 2213-63-0
EINECS: 218-667-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Off-white to light brown Needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 155 °C
GC ≥96.0 %