Chinaldin, Supelco®

Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

Synonymer: 2-Methylquinoline

Q2125-1L Q2125-500ML
Q2125-1LEA 2310 DKK
Q2125-1L Q2125-500ML
Chinaldin, Supelco®
Chinaldin
Formel: C₁₀H₉N
Molekylvægt: 143.19 g/mol
Kogepunkt: 247.6
Smeltepunkt: –2 °C
Massefylde: 1.0585 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 79
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006756
CAS-nummer: 91-63-4
EINECS: 202-085-1
Merck Index: 12,08228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96f01951a0d78126aa975b3b4ddbfe855e1b98b4&vid=e12ca74bed6d1502fb4548e559c6f37b7d943bc1&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b0928a4788fe3473d024101585d5d65ea8b75b9&vid=07f6e29c147a614a8b05480035aa22b1943a44a9&prid=web&clid=SAPDAM

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR