2-Bromquinolin 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H27302.03
H27302.06
H27302.14
H27302.03EA
960
DKK
H27302.03
H27302.06
H27302.14
2-Bromquinolin 96%
2-Bromquinolin
Purity: 96%
CAS No.: 2005-43-8
Molecular Formula: C9H6BrN
Formula Weight: 208.06
MDL No.: MFCD00234480
Formel:
C₉H₆BrN Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00234480 CAS-nummer: 2005-43-8 |