(1S)-(-)-α-Pinen ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
P0440-25ML P0440-500ML
TCIAP0440-25MLEA 132 DKK
TCIAP0440-25ML TCIAP0440-500ML
(1S)-(-)-α-Pinen ≥97.0% (by GC)
(1S)-(-)-α-Pinen
Formel: C₁₀H₁₆
Kogepunkt: 155°C
Smeltepunkt: –62 °C
Massefylde: 0,8592 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 32°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00064145
CAS-nummer: 7785-26-4
EINECS: 232-077-3
UN nummer: 2368
ADR: 3,III
Merck Index: 14,07445
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b68ff56324ff9a13ab6b48b972ddae3ccae39902&vid=7f17f420ebef8319beee1522b4c10d2ec22bfaee&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -39.0 to -52.0 deg (neat)